Drukuj
9,10-Dichloroanthracene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18858-100G OR18858-25G OR18858-5G
APOSOR18858-100GEA 6620 PLN
APOSOR18858-100G APOSOR18858-25G APOSOR18858-5G
9,10-Dichloroanthracene 98%
9,10-Dichloroanthracene
Formuła: C₁₄H₈Cl₂
Temp. topnienia: 210…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001246
Numer CAS: 605-48-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-087-9