Drukuj
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
OR18853-1G OR18853-5G
APOSOR18853-1GEA 1680 PLN
APOSOR18853-1G APOSOR18853-5G
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
4-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole
Formuła: C₇H₇N₃
MW: 133.15 g/mol
Temp. topnienia: 141…146 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035800
Numer CAS: 29878-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 249-921-1