Drukuj
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18831-1G OR18831-5G
APOSOR18831-1GEA 0 PLN
APOSOR18831-1G APOSOR18831-5G
Methyl-5-methylpicolinate 98%
Methyl-5-methylpicolinate
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. topnienia: 54…55 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11040648
Numer CAS: 29681-38-7