Drukuj
2,2,2-Tribromoetanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tribromoethyl alcohol
OR1882-25G OR1882-100G OR1882-5G
APOSOR1882-25GEA 551 PLN
APOSOR1882-25G APOSOR1882-100G APOSOR1882-5G
2,2,2-Tribromoetanol 97%
2,2,2-Tribromoetanol
Formuła: Br₃CCH₂OH
MW: 282.76 g/mol
Temp. Wrzenia: 92…93 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 73…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004671
Numer CAS: 75-80-9
Numer WE (dawny EINECS): 200-903-1
Klasyfikacja Merck : 12,09743