Drukuj
Fenylosilan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR18813-100G OR18813-25G OR18813-5G
APOSOR18813-100GEA 2080 PLN
APOSOR18813-100G APOSOR18813-25G APOSOR18813-5G
Fenylosilan 97%
Fenylosilan
Formuła: C₆H₈Si
Temp. Wrzenia: 120 °C
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013478
Numer CAS: 694-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-772-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3+3,II