Drukuj
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR18736-1G OR18736-250MG
APOSOR18736-1GEA 1560 PLN
APOSOR18736-1G APOSOR18736-250MG
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276.1358 g/mol
Temp. topnienia: 66…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12913983
Numer CAS: 956229-86-0