Drukuj
(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
OR18733-25G OR18733-5G OR18733-1G
APOSOR18733-25GEA 888 PLN
APOSOR18733-25G APOSOR18733-5G APOSOR18733-1G
(3-Iodophenyl)acetic acid 97%
(3-Iodophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262.05 g/mol
Temp. topnienia: 127…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046548
Numer CAS: 1878-69-9