Drukuj
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
OR1873-100G OR1873-25G
APOSOR1873-100GEA 319 PLN
APOSOR1873-100G APOSOR1873-25G
Azetidin-3-ol hydrochloride 97%
Azetidin-3-ol hydrochloride
Formuła: C₃H₈ClNO
MW: 109.56 g/mol
Temp. topnienia: 85…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683887
Numer CAS: 18621-18-6