Drukuj
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1871-1G OR1871-5G
APOSOR1871-1GEA 0 PLN
APOSOR1871-1G APOSOR1871-5G
2-Amino-5-bromonicotinic acid 95%
2-Amino-5-bromonicotinic acid
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
Temp. topnienia: 217…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01860227
Numer CAS: 52833-94-0