Drukuj
kwas 4-chlorobenzoesowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: p-Chlorobenzoic acid, Chlorodracyclic acid, Chlorodracylic acid
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 189 PLN
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
kwas 4-chlorobenzoesowy
kwas 4-chlorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 275 °C
Temp. topnienia: 238…241 °C
Gęstość: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002531
Numer CAS: 74-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-805-9
Klasyfikacja Merck : 13,02144