Drukuj
2,5-Dihydroksybenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1868-25G OR1868-100G OR1868-10G
APOSOR1868-25GEA 363 PLN
APOSOR1868-25G APOSOR1868-100G APOSOR1868-10G
2,5-Dihydroksybenzaldehyd 98%
2,5-Dihydroksybenzaldehyd
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. topnienia: 97…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003333
Numer CAS: 1194-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-789-6