Drukuj
1-chloro-2,4-dinitrobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 211 PLN
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-chloro-2,4-dinitrobenzen 98%
1-chloro-2,4-dinitrobenzen
Formuła: C₆H₃ClN₂O₄
Temp. Wrzenia: 315 °C
Temp. topnienia: 50…54 °C
Gęstość: 1,498 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 194 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007075
Numer CAS: 97-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-551-4
Jednostka: 3441
ADR: 6.1,II