Drukuj
Karbazol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1866-25G OR1866-100G
APOSOR1866-25GEA 240 PLN
APOSOR1866-25G APOSOR1866-100G
Karbazol 98%
Karbazol
Formuła: C₁₂H₉N
MW: 167.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 355 °C
Temp. topnienia: 240…246 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004960
Numer CAS: 86-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-696-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III