Drukuj
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18624-1G OR18624-5G
APOSOR18624-1GEA 215 PLN
APOSOR18624-1G APOSOR18624-5G
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid 97%
3-Bromoisoxazole-5-carboxylic acid
Formuła: C4H2BrNO3
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368611
Numer CAS: 6567-35-7