Drukuj
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2,2-Bipyridine)-5-carboxylic acid
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 203 PLN
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₈N₂O₂
Temp. topnienia: 196…198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08234850
Numer CAS: 1970-80-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III