Drukuj
4,4-Dimetylocykloheksanon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 1270 PLN
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Dimetylocykloheksanon 98%
4,4-Dimetylocykloheksanon
Formuła: C₈H₁₄O
Temp. topnienia: 41…45 °C
Gęstość: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234965
Numer CAS: 4255-62-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III