Drukuj
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18584-1G OR18584-5G OR18584-25G
APOSOR18584-1GEA 110 PLN
APOSOR18584-1G APOSOR18584-5G APOSOR18584-25G
(Bromomethyl)cyclopentane 97%
(Bromomethyl)cyclopentane
Formuła: C₆H₁₁Br
Temp. Wrzenia: 44 °C
Gęstość: 1,271 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09263483
Numer CAS: 3814-30-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III