Drukuj
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tantalon, N-Phenylbenzohydroxamic Acid, N-Hydroxy-N-phenylbenzamide
OR18574-25G OR18574-5G OR18574-1G
APOSOR18574-25GEA 911 PLN
APOSOR18574-25G APOSOR18574-5G APOSOR18574-1G
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
Formuła: C₁₃H₁₁NO₂
Temp. topnienia: 118…123 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002111
Numer CAS: 304-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-158-9