Drukuj
2-Jodoanilina 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 414 PLN
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Jodoanilina 98+%
2-Jodoanilina
Formuła: C₆H₆IN
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007680
Numer CAS: 615-43-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-426-0