Drukuj
2,3-Dimethoxybenzylamine, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 679 PLN
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Dimethoxybenzylamine, Technical Grade
2,3-Dimethoxybenzylamine
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 137 °C/11mmHg
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052392
Numer CAS: 4393-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 224-515-7