Drukuj
Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-4-carboxylate
OR18551-1G OR18551-500MG OR18551-5G
APOSOR18551-1GEA 1160 PLN
APOSOR18551-1G APOSOR18551-500MG APOSOR18551-5G
Ethyl 2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-4-carboxylate
Formuła: C₁₂H₁₄N₂O₂S
Temp. topnienia: 135…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02679242
Numer CAS: 175599-83-4