Drukuj
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1855-1G OR1855-5G
APOSOR1855-1GEA 145 PLN
APOSOR1855-1G APOSOR1855-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₆H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 72 °C/1,8mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02090888
Numer CAS: 304903-10-4