Drukuj
Tetrafenyloetylen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,2,2-Tetraphenylethylene
OR18539-5G OR18539-1G
APOSOR18539-5GEA 189 PLN
APOSOR18539-5G APOSOR18539-1G
Tetrafenyloetylen
Tetrafenyloetylen
Formuła: C₂₆H₂₀
Temp. Wrzenia: 420 °C
Temp. topnienia: 222…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004764
Numer CAS: 632-51-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-179-1