Drukuj
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18412-100G OR18412-25G
APOSOR18412-100GEA 754 PLN
APOSOR18412-100G APOSOR18412-25G
3-Chloro-4-iodotoluene 98%
3-Chloro-4-iodotoluene
Formuła: C₇H₆ClI
Temp. Wrzenia: 140 °C/22mmHg
Gęstość: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079734
Numer CAS: 116632-42-9