Drukuj
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR18410-100G OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA 226 PLN
APOSOR18410-100G APOSOR18410-25G
2-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClIO₂
MW: 282.46 g/mol
Temp. topnienia: 156…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079731
Numer CAS: 19094-56-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III