Drukuj
Methanesulphonamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18387-500G OR18387-100G OR18387-50G
APOSOR18387-500GEA 313 PLN
APOSOR18387-500G APOSOR18387-100G APOSOR18387-50G
Methanesulphonamide 97%
Methanesulphonamide
Formuła: CH₅NO₂S
Temp. topnienia: 85…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007940
Numer CAS: 3144-09-0
Numer WE (dawny EINECS): 221-553-6