Drukuj
Iminostilbene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18383-100G OR18383-25G
APOSOR18383-100GEA 400 PLN
APOSOR18383-100G APOSOR18383-25G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formuła: C₁₄H₁₁N
Temp. topnienia: 196…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005071
Numer CAS: 256-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-970-0
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III