Drukuj
Kwas 4-(dietyloamino)benzoesowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Diethylaminobenzoic Acid
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 124 PLN
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
Kwas 4-(dietyloamino)benzoesowy 99%
Kwas 4-(dietyloamino)benzoesowy
Formuła: C₁₁H₁₅NO₂
Temp. topnienia: 192…195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002538
Numer CAS: 5429-28-7
Numer WE (dawny EINECS): 226-582-8