Drukuj
2,6-Dibromofenol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 1010 PLN
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromofenol
2,6-Dibromofenol
Formuła: C₆H₄Br₂O
MW: 251.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 255…256 °C
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002152
Numer CAS: 608-33-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-161-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III