Drukuj
2,2′,4′-trichloroacetofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 110 PLN
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
2,2′,4′-trichloroacetofenon
2,2′,4′-trichloroacetofenon
Formuła: C₈H₅Cl₃O
Temp. Wrzenia: 130…135 °C/4mmHg
Temp. topnienia: 47…56 °C
Gęstość: 1,312 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000934
Numer CAS: 4252-78-2
Numer WE (dawny EINECS): 224-218-2
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,III