Drukuj
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: alpha-Resorcylic acid
OR18364-100G OR18364-500G OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA 327 PLN
APOSOR18364-100G APOSOR18364-500G APOSOR18364-25G
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy 98%
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Temp. topnienia: 236…238 °C
Temp. Zapłonu: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002512
Numer CAS: 99-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-730-7