Drukuj
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
OR1836-100G OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA 865 PLN
APOSOR1836-100G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 177 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 59…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010202
Numer CAS: 100-27-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-835-8