Drukuj
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
OR18352-100G OR18352-25G OR18352-1KG
APOSOR18352-100GEA 218 PLN
APOSOR18352-100G APOSOR18352-25G APOSOR18352-1KG
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formuła: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337.3 g/mol
Temp. topnienia: 150…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010733
Numer CAS: 82911-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 433-520-5
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III