Drukuj
2,3-Dimetylo-2-buten
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetramethylethylene
OR18350-100G OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA 0 PLN
APOSOR18350-100G APOSOR18350-25G
2,3-Dimetylo-2-buten
2,3-Dimetylo-2-buten
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 72…73 °C
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.708 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008897
Numer CAS: 563-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-263-8
Jednostka: 3295
ADR: 3 II