Drukuj
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 720 PLN
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd 97%
5-Bromotiofeno-2-karbaldehyd
Formuła: C₅H₃BrOS
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/11mmHg
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005432
Numer CAS: 4701-17-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-176-8