Drukuj
2-Aminobenzotiazol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 182 PLN
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzotiazol 97%
2-Aminobenzotiazol
Formuła: C₇H₆N₂S
MW: 150.2 g/mol
Temp. topnienia: 126…129 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005785
Numer CAS: 136-95-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-268-4
Klasyfikacja Merck : 13,00423