Drukuj
1,3,5-Trimetoksybenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 168 PLN
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Trimetoksybenzen 98%
1,3,5-Trimetoksybenzen
Formuła: C₉H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 225 °C
Temp. topnienia: 51…53 °C
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008385
Numer CAS: 621-23-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-673-4