Drukuj
Kwas 3-(3,4-dimetoksyfenylo)propionowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18337-100G OR18337-25G
APOSOR18337-100GEA 348 PLN
APOSOR18337-100G APOSOR18337-25G
Kwas 3-(3,4-dimetoksyfenylo)propionowy 99%
Kwas 3-(3,4-dimetoksyfenylo)propionowy
Formuła: C₁₁H₁₄O₄
Temp. topnienia: 96…99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002774
Numer CAS: 2107-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-288-3