Drukuj
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 638 PLN
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formuła: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Temp. topnienia: 117…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005286
Numer CAS: 530-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-488-9
Jednostka: 3263
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,01819