Drukuj
Cytozyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
OR18333-100G OR18333-1KG OR18333-500G
APOSOR18333-100GEA 124 PLN
APOSOR18333-100G APOSOR18333-1KG APOSOR18333-500G
Cytozyna 98%
Cytozyna
Formuła: C₄H₅N₃O
MW: 111.1 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006034
Numer CAS: 71-30-7
Klasyfikacja Merck : 13,02824