Drukuj
1,4-Dietoksybenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 580 PLN
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Dietoksybenzen 98%
1,4-Dietoksybenzen
Formuła: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 245…248 °C
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015146
Numer CAS: 122-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-585-5