Drukuj
alkohol anyżowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 110 PLN
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
alkohol anyżowy 98%
alkohol anyżowy
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 258…260 °C
Temp. topnienia: 22…25 °C
Gęstość: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004653
Numer CAS: 105-13-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-273-6