Drukuj
Fenazyna 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 487 PLN
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Fenazyna 99+%
Fenazyna
Formuła: C₁₂H₈N₂
Temp. topnienia: 172…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005023
Numer CAS: 92-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-193-9