Drukuj
4-tert-Butylo-1-bromobenzen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 110 PLN
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butylo-1-bromobenzen 97%
4-tert-Butylo-1-bromobenzen
Formuła: C₁₀H₁₃Br
Temp. Wrzenia: 106…109 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 15…16 °C
Gęstość: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000108
Numer CAS: 3972-65-4
Numer WE (dawny EINECS): 223-599-2