Drukuj
Naftaleno-1,8-diamina 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 801 PLN
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
Naftaleno-1,8-diamina 90%
Naftaleno-1,8-diamina
Formuła: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 62…64 °C
Temp. Zapłonu: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004033
Numer CAS: 479-27-6
Klasyfikacja Merck : 12,06459