Drukuj
1-Bromo-2-jodobenzen 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 203 PLN
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-jodobenzen 98+%
1-Bromo-2-jodobenzen
Formuła: C₆H₄BrI
Temp. Wrzenia: 257 °C
Temp. topnienia: 44478 °C
Gęstość: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001030
Numer CAS: 583-55-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-508-9