Drukuj
α-Chloro-p-ksylen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 218 PLN
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-ksylen 99%
α-Chloro-p-ksylen
Intermediate for organic synthesis.
Formuła: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 199…201 °C
Temp. topnienia: 44351 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000919
Numer CAS: 104-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-241-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,10224