Drukuj
Sulfon bis(4-chlorofenylu) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 363 PLN
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Sulfon bis(4-chlorofenylu) 99%
Sulfon bis(4-chlorofenylu)
Formuła: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 249…251 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 143…150 °C
Temp. Zapłonu: 233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000619
Numer CAS: 80-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-247-9