Drukuj
5-Jodouracyl 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 145 PLN
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Jodouracyl 97%
5-Jodouracyl
Formuła: C₄H₃IN₂O₂
Temp. topnienia: 274…276 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006020
Numer CAS: 696-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-788-2