Drukuj
Etylowanilina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 400 PLN
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
Etylowanilina 99%
Etylowanilina
Formuła: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 285 °C
Temp. topnienia: 74…79 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006944
Numer CAS: 121-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-464-7
Klasyfikacja Merck : 13,03890